Learn More
(Z)-1-[4-(2-cloroetoxifenil]-1,2-difenil-1-buteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-1-(2-Chloroethoxy)-4-(1,2-diphenyl-1-butenyl)benzene |
| CAS | 97818-83-2 |
| Fórmula molecular | C24H23ClO |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (Z)-1-[4-(2-Chloroethoxyphenyl]-1,2-diphenyl-1-butene, (Z)-Chlorolefin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H23ClO/c1-2-23(19-9-5-3-6-10-19)24(20-11-7-4-8-12-20)21-13-15-22(16-14-21)26-18-17-25/h3-16H,2,17-18H2,1H3/b24-23- |
| SMILES | CC/C(=C(\C1=CC=CC=C1)/C2=CC=C(C=C2)OCCCl)/C3=CC=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-cloroetoxi)-4-[(Z)-1,2-difenilbut-1-enil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 362.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.1437 |