Learn More
(Z)-1,2-Difenil-1-(4-hidroxifenil)-1-buteno (contiene hasta un 10% de isómero E), TRC
Código de producto. 30388524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388524 100 mg
30375907 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388524 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD491763100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69967-80-2
Fórmula molecular C22 H20 O
Peso molecular (g/mol) 300.394
Sinónimo (Z)-1-(4-Hydroxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-butene, (Z)-4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenol, ICI 141389, Des-O-dimethylaminoethyl Tamoxifen
Nombre IUPAC 4-[(Z)-1,2-difenilbut-1-enil]fenol
SMILES CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(O)cc2)\c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-1,2-Diphenyl-1-(4-hydroxyphenyl)-1-butene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20O/c1-2-21(17-9-5-3-6-10-17)22(18-11-7-4-8-12-18)19-13-15-20(23)16-14-19/h3-16,23H,2H2,1H3/b22-21-
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.151