Learn More
(Z)-1,2-dicloroeteno, TRC
Código de producto. 30380906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30380906 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30380906 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4343655G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1,2-Dichloroethene
CAS 156-59-2
Fórmula molecular C2 H2 Cl2
Cantidad 5 g
Sinónimo Ethene, 1,2-dichloro-, (Z)-, Ethylene, 1,2-dichloro-, (Z)- (8CI), (1Z)-1,2-Dichloroethene, (Z)-1,2-Dichloroethene, (Z)-1,2-Dichloroethylene, 1,2-cis-Dichloroethene, 1,2-cis-Dichloroethylene, HCC 1130c, R 1130c, cis-1,2-Dichlorethylene, cis-1,2-Dichloroethene, cis-1,2-Dichloroethylene, cis-Dichloroethene, cis-Dichloroethylene
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1-
SMILES Cl\C=C/Cl
Nombre IUPAC (Z)-1,2-dicloroeteno
Peso molecular (g/mol) 96.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.9534