Learn More
(Z)-1,2-dicloroeteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-1,2-Dichloroethene |
| CAS | 156-59-2 |
| Fórmula molecular | C2 H2 Cl2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Ethene, 1,2-dichloro-, (Z)-, Ethylene, 1,2-dichloro-, (Z)- (8CI), (1Z)-1,2-Dichloroethene, (Z)-1,2-Dichloroethene, (Z)-1,2-Dichloroethylene, 1,2-cis-Dichloroethene, 1,2-cis-Dichloroethylene, HCC 1130c, R 1130c, cis-1,2-Dichlorethylene, cis-1,2-Dichloroethene, cis-1,2-Dichloroethylene, cis-Dichloroethene, cis-Dichloroethylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1- |
| SMILES | Cl\C=C/Cl |
| Nombre IUPAC | (Z)-1,2-dicloroeteno |
| Peso molecular (g/mol) | 96.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 95.9534 |