Learn More
(Z)-1-(1,1-dimetil-2-heptenil)-3-(benciloxi)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-1-(1,1-Dimethyl-2-heptenyl)-3-(benzyloxy)benzene |
| CAS | 70120-10-4 |
| Fórmula molecular | C22H28O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (Z)-1-(1,1-Dimethyl-2-heptenyl)-3-(phenylmethoxy)benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28O/c1-4-5-6-10-16-22(2,3)20-14-11-15-21(17-20)23-18-19-12-8-7-9-13-19/h7-17H,4-6,18H2,1-3H3/b16-10- |
| SMILES | CCCC\C=C/C(C)(C)c1cccc(OCc2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[(Z)-2-metiloct-3-en-2-il]-3-fenilmetoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 308.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.214 |