Learn More
(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-buteno, TRC
Código de producto. 30137278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137278 5 g 5 g
30136521 10 g 10 g
17997444 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30137278 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2911185G
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 692-49-9
Fórmula molecular C4H2F6
Peso molecular (g/mol) 164.05
Sinónimo (Z)-HFO 1336, 1336mzzZ, FEA 1100, Formacel 1100, Formacel FEA 1100, HFC 1336mzz, HFO 1336mzz-Z, cis-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene
Nombre IUPAC (Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobut-2-ene
SMILES FC(F)(F)\C=C/C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H2F6/c5-3(6,7)1-2-4(8,9)10/h1-2H/b2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0061