Learn More
YYA-021, MedChemExpress
Código de producto. 16415507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16415507 5 mg 5 miligramos
16409466 50 mg 50 miligramos
16402768 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16415507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100039
MedChemExpress YYA-021 is a small-molecule CD4 mimic that inhibits HIV entry, with high anti-HIV activity and low cytotoxicity.
YYA-021 is a small-molecule CD4 mimic that inhibits HIV entry, with high anti-HIV activity and low cytotoxicity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material YYA-021
CAS 144217-65-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H27N3O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (157.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C)C=C1)C(NC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 317.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.43
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus