Learn More
YU238259, MedChemExpress
Código de producto. 16493917
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493917 50 mg 50 miligramos
16460458 5 mg 5 miligramos
16437776 100 mg 100 miligramos
16427998 10 mg 10 miligramos
16413726 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493917 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19977
MedChemExpress YU238259 is an inhibitor of homology-dependent DNA repair (HDR), used for cancer research.
YU238259 is an inhibitor of homology-dependent DNA repair (HDR), used for cancer research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material YU238259
CAS 1943733-16-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22ClN3O4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (239.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(S(NCC2=CC=C(C(NCCC3=CC=C(Cl)C=N3)=O)C=C2)(=O)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 459.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.95
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease