Learn More
Trifluoroacetato de itrio (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | YttriumTrifluoroacetate |
| CAS | 37737-28-3 |
| Fórmula molecular | C6H2F9O7Y |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Tris(trifluoroacetato)yttrium, Yttrium tris(trifluoroacetate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2HF3O2.Y/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+3/p-1 |
| SMILES | [Y+3].[O-]C(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trifluoroacetato;itrio(3+) |
| Peso molecular (g/mol) | 445.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.8909 |