Learn More
Estándar de itrio: Y al 5 % en peso en HNO3 al 20 %
Código de producto. 30318468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Código de producto. Cantidad
30318468 1 L
1 options
Código de producto. 30318468 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGYN5P1L
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium
CAS 7440-65-5
Nombres de analitos o componentes Yttrium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Y
Concentración 5 %
Sinónimo Y
Fórmula InChI InChI=1 S/Y
Tipo de solución Mezcla
SMILES [Y]
Elemento Y
Nombre IUPAC itrio
Solvent or Matrix 20% HNO3
Industry Type CC Industrial
Peso molecular (g/mol) 88.906
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.906