Learn More
Yttrium Standard: Y @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Código de producto. 30003123
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
30003123 500 mL 500 ml
30002950 250 mL 250 ml
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30003123
Marca: VHG Labs VHGTYN500
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Yttrium Standard: Y @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium
CAS 7440-65-5
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Yttrium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Y
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Y
Fórmula InChI InChI=1S/Y
SMILES [Y]
Nombre IUPAC yttrium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 88.906
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.906 g/mol