Learn More
Estándar de itrio: Y a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Código de producto. 17979439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17979439 500 mL 500 ml
17938049 250 mL 250 ml
17978039 100 mL 100 ml
17908419 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17979439 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPYN500
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de itrio: Y a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium
CAS 7440-65-5
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Yttrium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Y
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Y
Fórmula InChI InChI=1S/Y
SMILES [Y]
Nombre IUPAC itrio
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 88.906
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 88,906 g/mol