Learn More
Estándar de itrio: Y a 10 μg/mL en HNO3 al 2%, VHG™
Descripción
Estándar de itrio: Y a 10 μg/mL en HNO3 al 2%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Yttrium |
| CAS | 7440-65-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Yttrium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Y |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Y |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Y |
| SMILES | [Y] |
| Nombre IUPAC | itrio |
| Mostrar más |