Learn More
Varilla de itrio, 12,7 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mm
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
25 mm
50 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333858 25 mm 25 mm
11353858 50 mm 50 mm
11343858 100 mm 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11333858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040300.DH
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-65-5
Fórmula molecular Y
Peso molecular (g/mol) 88.91
Número MDL MFCD00011468
Clave InChI VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
Nombre IUPAC itrio
SMILES [Y]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium rod
Nombre de nota 12.7mm (0.5 in.) dia.
Cantidad 25 mm
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈0.57g/mm
Formulario ≈0,57g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ta)
Porcentaje de pureza 99.9%