Learn More
Polvo de itrio, malla -40, 0,996, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11339648
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11339648 5 g 5 g
11349648 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11339648 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044147.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-65-5
Fórmula molecular Y
Peso molecular (g/mol) 88.91
Número MDL MFCD00011468
Clave InChI VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
Nombre IUPAC itrio
SMILES [Y]
Specifications
Nombre del producto químico o material Yttrium
Color Gris
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Aspecto Gray powder
Cantidad 5 g
Tamaño de malla -40 Mesh
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%
Formulario Polvo