Learn More
Itrio, solución patrón a base de aceite, Y 1000 μg/g, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Yttrium, Oil based standard solution |
Nombre de nota | Y 1000μg/mL |
Cantidad | 50 g |
Número MDL | MFCD00011468 |
Grado | Specpure™ |
Forma física | Líquido |