Learn More
Patrón interno de itrio: Y @ 10 μg/mL en HNO3 al 2%, VHG™
Código de producto. 17991006
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
17991006 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17991006 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLISAY100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Patrón interno de itrio: Y @ 10 μg/mL en HNO3 al 2%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium
CAS 7440-65-5
Métodos ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Yttrium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Y
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Y
Fórmula InChI InChI=1S/Y
SMILES [Y]
Nombre IUPAC itrio
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 88.906
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.906 g/mol