Learn More
Lingote/botón de itrio, ≈ 50,8 mm de diámetro x 11 mm de grosor, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486755 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15486755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045114.KF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium ingot/button
Color Gris
Nombre de nota ≈50.8mm (2.0 in.) dia. x 11mm (0.43 in.) thick
CAS 7440-65-5
Cantidad 1 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈100g/piece
Formulario ≈100G/pieza
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula molecular Y
Número MDL MFCD00011468
Sinónimo yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
Información de solubilidad Insoluble in water
Clave InChI VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Y]
Nombre IUPAC itrio
Peso molecular (g/mol) 88.91
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
Porcentaje de pureza 99%