Learn More
Sulfuro de itrio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Yttrium(III) sulfide |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 25 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
| Número UN | UN3134 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Nombre IUPAC | itrio(3+);trisulfuro |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.93 |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |
| Olor | Like rotten eggs |