Learn More
Sulfuro de itrio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378378 1 g 1 g
11388378 5 g 5 g
11450231 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039565.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12039-19-9 | S3Y2 | 273.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12039-19-9
Fórmula molecular S3Y2
Peso molecular (g/mol) 273.99
Número MDL MFCD00058806
Clave InChI BPMRLDMEAPSVQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo yttrium sulfide, diyttrium trisulphide, yttrium iii sulfide, yttrium sulfide y2s3, yttrium 3+ trisulfide, diyttrium 3+ ion trisulfanediide, yttrium iii sulfide trace rare earth metals basis 1g
PubChem CID 166021
SMILES [S--].[S--].[S--].[Y+3].[Y+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) sulfide
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3134
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC itrio(3+);trisulfuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.93
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Like rotten eggs