Learn More
Perclorato de itrio(III), solución acuosa al 50 % p/p, uso con reactivos, Thermo Scientific™
Código de producto. 11460311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460311 25 g 25 g
11450311 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460311 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040580.ND
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14017-56-2
Número MDL MFCD00150430
Sinónimo yttrium perchlorate, acmc-20aj91, yttrium perchlorate 6h2o, yttrium iii perchlorate solution, perchloric acid yttrium iii salt, yttrium 3+ triperchlorate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) perchlorate
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 25 g
Número UN UN3211
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.34 (387.25 Anhydrous)
Grado Reactivo
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.