Learn More
Óxido de itrio(III), 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Yttrium(III) oxide |
| Punto de fusión | 2410.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 10 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% (Y2O3) On TREO base |
| Fórmula lineal | Y2O3 |
| Índice Merck | 14, 10107 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute acids |
| Mostrar más |