Learn More
Óxido de itrio(III), 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10174210 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10174210 2 g Frasco de vidrio 2 g
10328430 10 g Frasco de vidrio 10 g
10301054 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10174210 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194480020
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-36-9
Fórmula molecular O3Y2
Peso molecular (g/mol) 225.81
Número MDL MFCD00011473
Clave InChI RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) oxide
Punto de fusión 2410.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Y2O3) On TREO base
Fórmula lineal Y2O3
Índice Merck 14, 10107
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.81
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales