Learn More
Oxalato de itrio(III) nonahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352508 50 g 50 g
11342508 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014562.18
Solicitar formato a granel o personalizado
El oxalato de itrio se aplica en cerámica, vidrio y electrónica. Es un material importante para los fósforos de tierras raras de tribanda y los granates de itrio-hierro, que son filtros de microondas muy eficaces.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13266-82-5
Fórmula molecular C6H18O21Y2
Peso molecular (g/mol) 604.001
Número MDL MFCD00150502
Clave InChI CTXJKXXQOORSKU-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 131872179
Nombre IUPAC oxalato;itrio(3+);nonahidrato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Y+3].[Y+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) oxalate nonahydrate
Punto de fusión (decomposition)
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Y2(C2O4)3·9H2O
Número UN UN3288
Información de solubilidad Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.01 (441.87 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación