Learn More
Nitrato de itrio(III) hexahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
5 x 100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327637 5 g 5 g
11317637 25 g 25 g
11337637 100 g 100 g
15426005 5 x 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11327637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012898.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13494-98-9 | H12N3O15Y | 383.008 g/mol
It is used as a reagent, in optics, ceramics, glass and electronics. It is used in superconducting materials. It has been reported as a reusable catalyst in Bignelli reaction for the synthesis of heterocycles such as pyrimidin-2-ones. It is a powerful catalyst for the synthesis of some supramolecules such as calix[4]resorcinarenes, 1,8-dioxooctahydroxanthenes, 2-amino-4H-chromenes, and several other organic condensation products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13494-98-9
Fórmula molecular H12N3O15Y
Peso molecular (g/mol) 383.008
Número MDL MFCD00149940
Clave InChI QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo yttrium nitrate hexahydrate, yttrium iii nitrate hexahydrate, yttriumnitrat german, yttrium iii nitrate hexahydrate 1:3:6, yttrium trinitrate hexahydrate, nitric acid, yttrium 3+ salt, hexahydrate, nitric acid,yttrium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, yttriumnitrat, yttrium iii nitrate hexahydrate reo, ytterium nitrate
PubChem CID 166833
Nombre IUPAC itrio(3+);trinitrato;hexahidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Y+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) nitrate hexahydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.01 (274.92 Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Yttrium(III) nitrate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Yttrium(III) nitratehexahydrate