Learn More
Isopropoxida de itrio(III), +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322428 1 g 1 g
11312428 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014477.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2172-12-5 | C9H24O3Y | 269.19 g/mol
Yttrium(III) isopropoxide is used in asymmetric catalysis applications. It acts as a catalyst for stereoselective conjugate addition reactions and ring-opening polymerizations. It serves as a precursor for the generation of reactive enolates by enantioselective protonation reactions and nanocomposites synthesis. Further, it is used in the preparation of flat hafnium(IV) oxide films. In addition to this, it is used to improve the thermal conductivity of polycrystalline aluminum nitride (AlN) ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2172-12-5
Número MDL MFCD00015641
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) isopropoxide
Punto de fusión 160°C
Punto de ebullición 200°C to 210°C (1 mmHg)(sublimation)
Fórmula molecular C22H29KO4
Cantidad 1 g
Número UN UN2925
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in hexane,toluene and terahydrofuran.
Clave InChI JTZQCHFUGHIPDF-RYVBEKKQSA-M
SMILES CC12CCC(=O)C=C1C=CC3C2CCC4(C3CCC4(CCC(=O)[O-])O)C.[K+]
Nombre IUPAC potasio;3-[(10S,13R,17S)-17-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-17-il]propanoato
Peso molecular (g/mol) 396.57
PubChem CID 133109093
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.17
Porcentaje de pureza ≥90%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Yttrium(III) isopropoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Yttrium(III) isopropoxide