Learn More
Isopropoxida de itrio(III), 20-25 % p/p en tolueno, Thermo Scientific™
Código de producto. 11410470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
∼1 g
∼25 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410470 ∼1 g 1 g
11490460 5 g 5 g
11400470 ∼25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410470 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014524.NH
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2172-12-5
Fórmula molecular C9H24O3Y
Peso molecular (g/mol) 269.19
Número MDL MFCD00015641
Clave InChI NREVZTYRXVBFAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo yttrium isopropoxide
PubChem CID 85308566
Nombre IUPAC propan-2-ol; itrio
SMILES CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Y]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) isopropoxide
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.955 g/mL
Olor Aromatic
Fórmula lineal Y[OCH(CH3)2]3
Cantidad ∼1 g
Número UN UN3274
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in hexane,toluene,and THF.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.17
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 to 25% w/w in toluene
Forma física Líquido amarillo a marrón