Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanedionato de itrio(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357028 5 g 5 g
11347028 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014717.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18911-76-7 | C15H3F18O6Y | 710.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18911-76-7
Fórmula molecular C15H3F18O6Y
Peso molecular (g/mol) 710.06
Número MDL MFCD00064764
Clave InChI AJVDSGQQIVVYRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo yttrium hexafluoroacetylacetonate, z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one; yttrium
PubChem CID 50930692
SMILES [Y+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Punto de fusión 166°C to 170°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC (Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hidroxipente-3-en-2-ona;itrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 710.1