Learn More
Acetato de itrio(III) tetrahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362508 250 g 250 g
11372508 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014565.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
En química analítica
In analytical chemistry.Yttrium(III) acetate tetrahydrate is used in analytical chemistry and in catalysis. It is used in the preparation of yttrium trifluoride nanoparticles, which shows antibacterial properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85949-60-6
Fórmula molecular C6H17O10Y
Peso molecular (g/mol) 338.10
Número MDL MFCD00013048
Clave InChI AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC yttrium(3+) triacetate tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) acetate tetrahydrate
Punto de fusión (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Densidad 1.5 g/mL
Fórmula lineal Y(OOCCH3)3·4H2O
Información de solubilidad Soluble in hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.10 (266.04 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%