Learn More
2-Metoxietóxido de itrio(III), 5 % p/v en 2-metoxietanol, Thermo Scientific™
Código de producto. 11398948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398948 100 mL 100 ml
11308958 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041793.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115668-57-0
Fórmula molecular C9H21O6Y
Peso molecular (g/mol) 314.17
Número MDL MFCD00156527,MFCD00156527
Clave InChI IVXUPDRNSUCVNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methoxyethanolate,yttrium 3+, 2-methoxyethanolate;yttrium 3+
PubChem CID 14452922
Nombre IUPAC 2-metoxietanolato; itrio(3+)
SMILES [Y+3].COCC[O-].COCC[O-].COCC[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) 2-methoxyethoxide
Fórmula lineal Y(OCH2CH2OCH3)3
Cantidad 100 mL
Número UN UN1188
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.165
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 % p/v en 2-metoxietanol
Forma física Líquida