Learn More
Itrio(III) 2-etilhexanoato, 99,8 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398088 25 g 25 g
11388088 5 g 5 g
11378088 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036661.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103470-68-4 | C24H45O6Y | 518.524 g/mol
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate has been used for research in nanotechnology based applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103470-68-4
Fórmula molecular C24H45O6Y
Peso molecular (g/mol) 518.524
Número MDL MFCD00070441
Clave InChI AGOMHFKGCMKLDA-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo yttrium iii 2-ethylhexanoate, yttrium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid,2-ethyl-, yttrium 3+ salt 3:1, yttrium iii 2-ethylhexanoate w/v in n-hexane, acmc-1c5ry, yttrium tri 2-ethylhexanoate, yttrium tris 2-ethylhexanoate, tris 2-ethylhexanoic acid yttrium salt, yttrium 3+ tris 2-ethylhexanoate, yttrium iii 2-ethylhexanoate y
PubChem CID 15607674
Nombre IUPAC 2-etilhexanoato;itrio(3 +)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Y+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.16
Porcentaje de pureza 99.8%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Yttrium(III) 2-ethylhexanoate