Learn More
Óxido de aluminio e itrio, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461707 25 g 25 g
15471707 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041491.14
Solicitar formato a granel o personalizado
El óxido de aluminio dopado con el elemento de tierra rara itrio se utiliza en láseres de estado sólido
Rare earth element doped yttrium aluminum oxide is used in solid state lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12005-21-9
Fórmula molecular Y3Al5O12
Número MDL MFCD00213958
Sinónimo Yttrium aluminum garnet; YAG
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium aluminum oxide
Punto de fusión 1760°C
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 593.62
Porcentaje de pureza 99.9%
Índice de refracción 1.833
Densidad 4.65 g/mL