Learn More
Patrón de itrio para AAS, Fluka™
Código de producto. 16686232 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
16686232 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 16686232 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor E4083100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Material de referencia certificado, 1000 mg/l de Y en HNO3 al 2 %
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Nuestros productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium AAS Standard
Envase Frasco de plástico
CAS 13494-98-9
pH <2
Cantidad 100 mL
Grado AAS