Learn More
Objetivo de pulverización de iterbio, 50,8 mm de diámetro x 3,18mm de grosor
Código de producto. 15487055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487055 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15487055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045736.KS
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ytterbium sputtering target
Nombre de nota 50.8mm dia. x 3.18mm thick
CAS 7440-64-4
Cantidad 1 Ea.
Olor Odorless
Fórmula molecular Yb
Número MDL MFCD00011286
Sinónimo unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
Clave InChI NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Yb]
Nombre IUPAC iterbio
Peso molecular (g/mol) 173.05
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.