Learn More
Objetivo de pulverización de iterbio, 50,8 mm de diámetro x 1,59 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457025 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15457025 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045620.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-64-4 | Yb | 173.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium sputtering target
Nombre de nota 50.8mm dia. x 1.59mm thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 7440-64-4
Olor Odorless
Fórmula molecular Yb
Número MDL MFCD00011286
Sinónimo unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
Clave InChI NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Yb]
Nombre IUPAC iterbio
Peso molecular (g/mol) 173.05
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381