Learn More
Trifluorometanosulfonato de iterbio (III), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ytterbium(III) Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 54761-04-5 |
| Fórmula molecular | 3 C H F3 O3 S . Yb |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Trifluoromethanesulfonic Acid Ytterbium(3+) Salt, Tris(trifluoromethanesulfonato)ytterbium, Ytterbium Triflate, Ytterbium TrifluoromethanesulfonateYtterbium Tris(trifluoromethanesulfonate), Ytterbium Tritriflate, Ytterbium(3+) Triflate, Ytterbium(3+) Trifluoromethanesulfonate, Ytterbium(III) Triflate, Ytterbium(III) Trifluoromethanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3CHF3O3S.Yb/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7); |
| SMILES | [Yb].OS(=O)(=O)C(F)(F)F.OS(=O)(=O)C(F)(F)F.OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | ácido trifluorometanosulfónico; iterbio |
| Peso molecular (g/mol) | 623.271 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 623.818 |