Learn More
Lámina de iterbio, 1,0 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335928 25 x 25 mm 25 mm
11365789 50 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010426.FF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    198.65€ / 25 mm
    Ahorro 21.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-64-4 | Yb | 173.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-64-4
Fórmula molecular Yb
Peso molecular (g/mol) 173.05
Número MDL MFCD00011286
Clave InChI NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
Nombre IUPAC iterbio
SMILES [Yb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium foil
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) thick
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈4.4g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Porcentaje de pureza 99.9%