Learn More
MP Biomedicals™ Agar de YT-Broth (cápsulas)
Código de producto. 15782452 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
:
5kg
Código de producto.
15782452 5kg
1 options
Código de producto. 15782452 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 113011241
Optimizado para el crecimiento y mantenimiento de M13 u otro fago filamentoso. El agar de YT-Broth MP Biomedicals (cápsulas) tiene un uso recomendado de 33 cápsulas por litro de agua purificada. Los reactivos se prueban y se eligen por su capacidad para p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Descripción Agar de YT-Broth
Formato Cápsulas
Formulación Por litro: 8 g de triptona-B; 5 g de extracto de levadura-B; 5 g de NaCl; 15 g de agar-B
Para utilizar con (aplicación) Cultivo bacteriano
Cantidad 5 kg
Tipo de muestra E. coli