Learn More
YSI™ Kits de mantenimiento de sondas para sondas de oxígeno disuelto YSI
Código de producto. 11978876
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit de membrana de alta sensibilidad: 150 membranas
Kit de membrana estándar
Cantidad:
10 x 150 membranas
30 membranas/paquete.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Cantidad Tamaño de la unidad
11978876 Kit de membrana estándar 30 membranas/paquete. paquete de 10
11969176 Kit de membrana de alta sensibilidad: 150 membranas 10 x 150 membranas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11978876 Proveedor YSI™ N.º de proveedor 098094
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Para reponer el sensor de oxígeno en sondas de oxígeno disuelto YSI
  • Los kits de membrana incluyen 150 membranas estándar de PTFE de 1 mil o 150 membranas de PTFE de alta sensibilidad de 0,5 mil en 10 paquetes de 50
  • Los kits de membrana/KCI incluyen 30 membranas estándar o de alta sensibilidad, frasco cuentagotas de 30 ml (1 oz) con cristales de KCI para añadir agua destilada y una herramienta de contorno de sonda
  • Para su uso con sondas 13-299-43 (modelo 5739), 13-298-80 (modelo 5750), 15-176-50 (modelo 5718), 13-298-16 (monitor de oxígeno biológico modelo 5300) y 13-298-56, -57 o -62 (medidores de oxígeno disuelto portátiles modelo 55)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sondas 5718, 5739, 5750, 5300 y de pulso rápido
Tipo Kit de membrana estándar
Incluye Frasco de electrolito, 2 juntas tóricas, 30 membranas con película de fluoropolímero FEP de 1 ml
Tipo de sonda DO
Cantidad 30 membranas/paquete.