Learn More
YSI™ Kit de membrana con tapón de OD serie Pro
Código de producto. 11967127
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Membrana de polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11967127 Membrana de polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 11967127 Proveedor YSI™ N.º de proveedor 605913
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Color Amarillo
Tipo Kit de membrana
Para utilizar con (aplicación) Para sensores galvánicos de la serie pro
Incluye Frascos de electrolito de NaCl, 1 disco de lijado, seis tapones de rosca de 1,25 ml, membranas de polietileno para hacer OD, color amarillo
Material Membrana de polietileno