Learn More
YQ/T 31-2013 Mezcla de fotoiniciadores 525 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)∣1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane∣2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone∣2,4-Diethylthioxanthone∣2-Benzoylbenzoic acid methyl ester∣2-Hydroxy-2-methylpropiophenone∣2-Isopropylthioxantone ITX∣2-methyl-4'-(methylthio)-2-Morpholinopropiophenone∣3-Methylbenzophenone∣4,4-Bis(diethylamino)benzophenone∣4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone∣4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester∣4-Isopropylthioxantone∣4-Methylbenzophenone∣4-Phenylbenzophenon∣Benzophenone∣Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate)∣Padimate O |
| CAS | 131-58-8, 947-19-3, 24650-42-8, 82799-44-8, 606-28-0, 7473-98-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)∣1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane∣2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone∣2,4-Diethylthioxanthone∣2-Benzoylbenzoic acid methyl ester∣2-Hydroxy-2-methylpropiophenone∣2-Isopropylthioxantone ITX∣2-methyl-4'-(methylthio)-2-Morpholinopropiophenone∣3-Methylbenzophenone∣4,4-Bis(diethylamino)benzophenone∣4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone∣4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester∣4-Isopropylthioxantone∣4-Methylbenzophenone∣4-Phenylbenzophenon∣Benzophenone∣Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate)∣Padimate O |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrilo |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone) 100 μg/mL∣1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane 100 μg/mL∣2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone 100 μg/mL∣2,4-Diethylthioxanthone 100 μg/mL∣2-Benzoylbenzoic acid methyl ester 100 μg/mL∣2-Hydroxy-2-methylpropiophenone 100 μg/mL∣2-Isopropylthioxantone ITX 100 μg/mL∣2-methyl-4'-(methylthio)-2-Morpholinopropiophenone 100 μg/mL∣3-Methylbenzophenone 100 μg/mL∣4,4-Bis(diethylamino)benzophenone 100 μg/mL∣4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone 100 μg/mL∣4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester 100 μg/mL∣4-Isopropylthioxantone 100 μg/mL∣4-Methylbenzophenone 100 μg/mL∣4-Phenylbenzophenon 100 μg/mL∣Benzophenone 100 μg/mL∣Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate) 100 μg/mL∣Padimate O 100 μg/mL |