Learn More
Gibco™ YPD Broth
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12094108 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12094108 1 L 1000 ml
1 options
Código de producto. 12094108 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1374501
La curiosidad va más allá
Usar código promocional 27966
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
caldo de YPD
El caldo de cultivo Gibco™ YPD Broth es un medio de crecimiento líquido listo para usar que se utiliza para el cultivo de levadura. Nuestro caldo de cultivo Gibco™ YPD Broth esterilizado mediante filtración se puede usar para casi todas las aplicaciones de investigación que requieran un paso de cultivo de levadura líquida, como la expresión proteica, la clonación y la extensión.
  • Medios microbiológicos Gibco™
  • Formatos líquidos cómodos y listos para su uso
  • Disponible en tamaño de un litro
    Fórmula del caldo de cultivo YPD Broth
    El YPD Broth es un medio de crecimiento de levaduras comúnmente utilizado para el mantenimiento y la reproducción de cepas de levadura Pichia pastoris (P. pastoris) y de Saccharomyces cerevisae (S. cerevisae).
    Formulación por litro:
    10 g   de extracto de levadura
    20 g   de peptona Bacto
    20 g   de dextrosa (glucosa)
    Listo para usar en frascos optimizados para medios Gibco™
    Cada frasco de caldo de cultivo Gibco™ YPD está esterilizado mediante filtración y listo para usar en frascos ergonómicos para medios Gibco™ con aberturas en ángulo para facilitar el pipeteo.
    Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Caldo de YPD de un litro, líquido; almacenar entre 2 y 8 °C. Proteger de la luz.
    Formulario Líquido
    Tipo de medios YPD
    Método de preparación Listo para utilizar
    Tipo de producto Caldo
    Esterilidad Estéril
    Clase de organismo diana P. pastoris, S. cerevisiae, S. cerevisiae
    Tipo de producto final Medio líquido
    Línea de productos Gibco
    Cantidad 1 L
    Condiciones de envío Temperatura ambiente