Learn More
Abcam Equivalente a YOYO-1™ *
Código de producto. 32112525 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
μ200 l
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32112525 μ200 l 200 microlitros
1 options
Código de producto. 32112525 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab275546200uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
MW 1270,6 Da. Excelente contratinción de alta afinidad para ADN y cromatina. Alto aumento de fluorescencia al unirse al ácido nucleico. Insignificante a células.
MW 1270,6 Da. Excelente contratinción de alta afinidad para ADN y cromatina. Alto aumento de fluorescencia al unirse al ácido nucleico. Insignificante a células.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad μ200 l