Learn More
Yohimbinaβ -N-óxido, Mikromol™
Descripción
Yohimbinaβ -N-óxido
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Yohimbine beta-N-Oxide |
| CAS | 70617-29-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Yohimbine beta-N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H26 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Yohimban-16-carboxylic acid, 17-hydroxy-, methyl ester, 4-oxide, (4β,16α,17α)-, Yohimbine N-oxide, Yohimbine β-N-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N2O4/c1-27-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17,26)11-12(15)6-7-18(19)24/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3/t12-,15-,17-,18-,19+,23-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CC[C@H]2C[N@@+]3([O-])CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@H]3C[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | metil (1S,13S,15R,18S,19R,20S)-18-hidroxi-13-óxido-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahidroyohimban-13-io-19-carboxilato |
| Mostrar más |