Learn More
Cloruro de yohimbina, TRC
Código de producto. 30010595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010595 5 g 5 g
30005682 1 g 1 g
30011824 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCY1008005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-19-0
Fórmula molecular C21 H26 N2 O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 390.9
Sinónimo Yohimban-16-carboxylic acid, 17-hydroxy-, methyl ester, monohydrochloride, (16α,17α)- (9CI), Yohimban-16α-carboxylic acid, 17α-hydroxy-, methyl ester, monohydrochloride (8CI), Benz[g]indolo[2,3-a]quinolizine, yohimban-16-carboxylic acid deriv., Actibine, Antagonil, Aphrodyne, Dayto-Himbin, Erex, NIH 9689, NSC 19509, Thybine, Yocon, Yohimbe, Yohimbex, Yohimbine chloride, Yohimbine hydrochloride, Yohimbine monohydrochloride, Yohimex, Yomax
Nombre IUPAC metil (1S,15R,18S,19R,20S)-18-hidroxi-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecaidroyohimban-19-carboxilato; clorhidrato
SMILES Cl.COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CC[C@H]2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@H]3C[C@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yohimbine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2O3.ClH/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H/t12-,15-,17-,18-,19+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.171
Porcentaje de pureza >95%