Learn More
Yohimbine Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16472499
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472499 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16472499 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0127
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Yohimbine Hydrochloride is an alpha 2-adrenoreceptor antagonist, blocking the pre- and postsynaptic alpha-2 adrenoreceptors and causing an increased release of noradrenaline and dopamine.
Yohimbine Hydrochloride is an alpha 2-adrenoreceptor antagonist, blocking the pre- and postsynaptic alpha-2 adrenoreceptors and causing an increased release of noradrenaline and dopamine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yohimbine Hydrochloride
CAS 65-19-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27ClN2O3
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (85.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (8.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@]12C(NC3=C4C=CC=C3)=C4CCN1C[C@@]5(CC[C@H](O)[C@H](C(OC)=O)[C@]5(C2)[H])[H].[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 390.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.9
Porcentaje de pureza 99.53%
Grado Research
Forma física Powder