Learn More
Clorhidrato de yohimbina, LoGiCal
Código de producto. 30462905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462905 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462905 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1071.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yohimbine hydrochloride
CAS 65-19-0
Nombres de analitos o componentes Yohimbine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 N2 O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Yohimbine hydrochloride, Benz[g]indolo[2,3-a]quinolizine, yohimban-16-carboxylic acid deriv., Actibine, Antagonil, Aphrodyne, Dayto-Himbin, Erex, NIH 9689, NSC 19509, Thybine, Yocon, Yohimbe, Yohimbex, Yohimbine chloride, Yohimbine monohydrochloride, Yohimex, Yomax, Yohimban-16-carboxylic acid, 17-hydroxy-, methyl ester, monohydrochloride, (16alpha,17alpha)- (9CI), Yohimban-16alpha-carboxylic acid, 17alpha-hydroxy-, methyl ester, monohydrochloride (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2O3.ClH/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H/t12-,15-,17-,18-,19+;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CC[C@H]2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@H]3C[C@H]12
Nombre IUPAC metil (1S,15R,18S,19R,20S)-18-hidroxi-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecaidroyohimban-19-carboxilato; clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 390.9
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.171 g/mol