Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de yohimbina, 99 %
Código de producto. 10356450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10356450 5 g Frasco de vidrio 5 g
10076193 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10356450 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 141030050
Solicitar formato a granel o personalizado
El hidrocloruro de yohimbina, n.º de CAS 65-19-0, es un antagonista del receptor adrenérgico α2, que bloquea los receptores adrenérgicos α2 centrales del cerebro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El hidrocloruro de yohimbina es un alcaloide indol derivado de la corteza de árbol
  • Es un antagonista de los receptores adrenérgicos α2 en el cerebro, lo que reduce los efectos de la xilazina, que es un agonista adrenérgico α2
Aplicaciones
  • El hidrocloruro de yohimbina bloquea los receptores centrales adrenérgicos α2 en el cerebro
  • Puede reducir o erradicar los efectos de la xilazina, que es un agonista adrenérgico α2
  • Puede tener un efecto antidiurético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-19-0
Fórmula molecular C21H27ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 390.91
Número MDL MFCD00012674
Clave InChI PIPZGJSEDRMUAW-VJDCAHTMSA-N
Sinónimo yohimbine hydrochloride, antagonil, yohimbe, yohimbine hcl, aphrodine hydrochloride, yohimbine monohydrochloride, unii-nb2e1yp49f, yohimbin hydrochloride usp, nb2e1yp49f
PubChem CID 6169
Nombre IUPAC metil (1S,15R,18S,19R,20S)-18-hidroxi-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecaidroyohimban-19-carboxilato; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CC[C@H]2CN3CCC4=C(NC5=CC=CC=C45)[C@@H]3C[C@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yohimbine hydrochloride
Punto de fusión 285°C to 288°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 10300
Condición de rotación específica +99° (20°C c=1%,H2O,dry substance)
Rotación específica + 99
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.9
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Yohimbine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.