Learn More
Yoda 1, TRC
Código de producto. 30456560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456560 10 mg 10 miligramos
30453695 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456560 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCY10078510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 448947-81-7
Fórmula molecular C13H8Cl2N4S2
Peso molecular (g/mol) 355.27
Sinónimo 2-[5-[[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]thio]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]pyrazine, [5-[[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]thio]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-pyrazine
Nombre IUPAC 2-[(2,6-diclorofenil)metilsulfanil]-5-pirazina-2-il-1,3,4-tiadiazol
SMILES Clc1cccc(Cl)c1CSc2nnc(s2)c3cnccn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yoda 1
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8Cl2N4S2/c14-9-2-1-3-10(15)8(9)7-20-13-19-18-12(21-13)11-6-16-4-5-17-11/h1-6H,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.9567