Learn More
Tocris Bioscience™ YNT 185
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18789956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18789956 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18789956 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6739/10
Potent and selective OX2 agonist
YNT 185 is a potent and selective orexin OX2 receptor agonist (EC50 = 28 nM at human OX2 expressed in CHO cells). Displays approximately 100-fold selectivity for OX2 over OX1 (EC50 = 2.75 μM at human OX1 expressed in CHO cells). Depolarizes OX2-expressing histaminergic neurons in mouse brain slices. Increases wake time in wild type mice. Suppresses cataplexy-like symptoms in OX knockout mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[[[3-[[2-[[2-(Dimethylamino)benzoyl]amino]ethyl]amino]phenyl]amino]sulfonyl]-4-methoxy-N,N-dimethyl-[1,1-biphenyl]-3-carboxamide dihydrochloride
CAS 1804978-82-2
Cantidad 10 mg
Objetivo OX2 Receptor Agonists
Fórmula molecular C33H37N5O5S0.2 HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 2778
Pureza 98%